Anti-PTPN13/PTPL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56139
NOVUNB100-56139EA 484 EUR InStock
NOVUNB100-56139
Anti-PTPN13/PTPL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The PTPN13 / PTPL1 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to PTPN13 / PTPL1. This antibody reacts with human. The PTPN13 / PTPL1 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:1000-1:5000
Type: Primary
Antigen: PTPN13/PTPL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité