Anti-CDK5R1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56153
NOVUNB100-56153EA 507 EUR InStock
NOVUNB100-56153
Anti-CDK5R1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CDK5R1 (cyclin-dependent kinase 5, regulatory subunit 1 (p35))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Pan
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité