Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-SMAC/Diablo Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56165
NOVUNB100-56165EA 419 EUR InStock
NOVUNB100-56165
Anti-SMAC/Diablo Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The SMAC/Diablo Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to SMAC/Diablo. This antibody reacts with human, mouse, rat, gerbil. The SMAC/Diablo Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:1000-1:5000

Type: Primary
Antigen: SMAC/Diablo
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Gerbil

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité