Anti-5-HT3A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56351
NOVUNB100-56351EA 602 EUR InStock
NOVUNB100-56351
Anti-5-HT3A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The 5-HT3A Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to 5-HT3A. This antibody reacts with human, mouse, rat. The 5-HT3A Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
Simple Western,
Type: Primary
Antigen: 5-HT3A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité