Anti-IL20RA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56409
NOVUNB100-56409EA 425 EUR InStock
NOVUNB100-56409
Anti-IL20RA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL20RA (interleukin 20 receptor, alpha)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité