Anti-VDAC2/3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56463
NOVUNB100-56463EA 546 EUR InStock
NOVUNB100-56463
Anti-VDAC2/3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal VDAC2/3 Antibody. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Chicken, Feline, Zebrafish.
Type: Primary
Antigen: VDAC2/3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité