Anti-Importin-9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56499
NOVUNB100-56499EA 484 EUR InStock
NOVUNB100-56499
Anti-Importin-9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Importin-9
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité