Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RANKL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12A668]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56512
NOVUNB100-56512EA 630 EUR InStock
NOVUNB100-56512
Anti-RANKL Mouse Monoclonal Antibody [clone: 12A668]
Anticorps
The TRANCE/TNFSF11/RANK L Antibody (12A668) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to TRANCE / TNFSF11/RANK L. This antibody reacts with human, mouse, rat. The TRANCE / TNFSF11/RANK L Antibody (12A668) has been validated for the following applications: Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: RANKL
Clonality: Monoclonal
Clone: 12A668
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité