Anti-TNFSF10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 55B709.3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56518
NOVUNB100-56518EA 596 EUR InStock
NOVUNB100-56518
Anti-TNFSF10 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 55B709.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNFSF10 (tumor necrosis factor (ligand) superfamily, member 10)
Clonality: monoclonal
Clone: 55B709.3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité