Anti-Caspase 8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 90A992]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56527
NOVUNB100-56527EA 651 EUR InStock
NOVUNB100-56527
Anti-Caspase 8 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 90A992]
Anticorps
The Caspase-8 Antibody (90A992) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Caspase-8. This antibody reacts with human, primate. The Caspase-8 Antibody (90A992) has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry-Paraffin, CyTOF-ready.
Simple Western , CyTOF-ready
Type: Primary
Antigen: Caspase 8
Clonality: Monoclonal
Clone: 90A992
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Primate
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité