Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-TLR6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 86B1153.2]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56536
NOVUNB100-56536EA 627 EUR InStock
NOVUNB100-56536
Anti-TLR6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 86B1153.2]
Anticorps
The TLR6 Antibody (86B1153.2) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to TLR6. This antibody reacts with human. The TLR6 Antibody (86B1153.2) has been validated for the following applications: Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Cell Surface), Flow (Intracellular).

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: TLR6
Clonality: Monoclonal
Clone: 86B1153.2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité