Anti-D4 GDI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D774]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56556
NOVUNB100-56556EA 596 EUR InStock
NOVUNB100-56556
Anti-D4 GDI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 10D774]
Anticorps
Mouse Monoclonal D4-GDI/RhoGDI2 Antibody (10D774). Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human.
Type: Primary
Antigen: D4-GDI/RhoGDI2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité