Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 76B357.1]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56566
NOVUNB100-56566EA 731 EUR InStock
NOVUNB100-56566
Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 76B357.1]
Anticorps
The TLR4 Antibody (76B357.1) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to TLR4. This antibody reacts with human, mouse, rat. The TLR4 Antibody (76B357.1) has been validated for the following applications: Western Blot, Chromatin Immunoprecipitation, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, In vitro assay, Flow (Cell Surface), Flow (Intracellular), CyTOF-ready.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 5 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: TLR4
Clonality: Monoclonal
Clone: 76B357.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité