Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NFkB p105/p50 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2J10D7]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56583
NOVUNB100-56583EA 627 EUR InStock
NOVUNB100-56583
Anti-NFkB p105/p50 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2J10D7]
Anticorps
Mouse Monoclonal NFkB p105/p50 Antibody (2J10D7). Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human.

Type: Primary
Antigen: NFkB p105/p50
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité