Anti-SETD7/9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56664
NOVUNB100-56664EA 434 EUR InStock
NOVUNB100-56664
Anti-SETD7/9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal SETD7/9 Antibody. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat.
Type: Primary
Antigen: SETD7/9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité