Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Caspase 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31A1067]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56708
NOVUNB100-56708EA 644 EUR InStock
NOVUNB100-56708
Anti-Caspase 3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 31A1067]
Anticorps
The Caspase-3 Antibody (31A1067) - (Pro and Active) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Caspase-3. This antibody reacts with human, mouse, rat, porcine, chinese hamster, mammal. The Caspase-3 Antibody (31A1067) - (Pro and Active) has been validated for the following applications: Western Blot, Simple Western, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoblotting, Electron Microscopy, CyTOF-ready.

Simple Western , Immunoblotting, Electron Microscopy, CyTOF-ready

Type: Primary
Antigen: Caspase 3
Clonality: Monoclonal
Clone: 31A1067
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Porcine, Chinese Hamster, Mammal

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité