Anti-TLR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TL2.1]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56722
NOVUNB100-56722EA 615 EUR InStock
NOVUNB100-56722
Anti-TLR2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TL2.1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TLR2 (toll-like receptor 2)
Clonality: monoclonal
Clone: TL2.1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité