Anti-D4 GDI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 97A1015]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56725
NOVUNB100-56725EA 546 EUR InStock
NOVUNB100-56725
Anti-D4 GDI Mouse Monoclonal Antibody [clone: 97A1015]
Anticorps
Mouse Monoclonal D4-GDI/RhoGDI2 Antibody (97A1015). Tested Applications: Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human, Mouse.
Type: Primary
Antigen: D4-GDI/RhoGDI2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité