Anti-RNF216 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-56891
NOVUNB100-56891EA 425 EUR InStock
NOVUNB100-56891
Anti-RNF216 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RNF216 (ring finger protein 216)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité