Anti-CUL-3 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-58788
NOVUNB100-58788EA 662 EUR InStock
NOVUNB100-58788
Anti-CUL-3 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
The Cullin 3 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to Cullin 3. This antibody reacts with human, mouse. The Cullin 3 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin.
Type: Primary
Antigen: CUL-3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité