Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Rabbit Polyclonal anti-TFIIIC antibody

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-60657
NOVUNB100-60657EA 707 EUR InStock
NOVUNB100-60657
Rabbit Polyclonal anti-TFIIIC antibody
Anticorps
The TFIIIC Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to TFIIIC. This antibody reacts with human, mouse. The TFIIIC Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Proximity Ligation Assay, Immunoprecipitation (Negative).

Type: Primary
Antigen: TFIIIC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité