Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CAV1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7C8]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-615B
NOVUNB100-615BEA 751 EUR InStock
NOVUNB100-615B
Anti-CAV1 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 7C8]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CAV1 (caveolin 1, caveolae protein, 22kDa)
Clonality: monoclonal
Clone: 7C8
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité