Anti-Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC320] (Alexa Fluor 647)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-63026AF6
NOVUNB100-63026AF6EA 882 EUR InStock
NOVUNB100-63026AF6
Anti-Mouse Monoclonal Antibody [clone: CC320] (Alexa Fluor 647)
Anticorps
Type: Primary
Antigen:
Clonality: Monoclonal
Clone: CC320
Conjugation: Alexa Fluor 647
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité