Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 755) [clone: VG76e]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-648IR
NOVUNB100-648IREA 806 EUR InStock
NOVUNB100-648IR
Anti-VEGFA Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 755) [clone: VG76e]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: VEGFA (vascular endothelial growth factor A)
Clonality: monoclonal
Clone: VG76e
Conjugation: DyLight® 755
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité