Anti-HIV1 p24 Goat polyclonal antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-65514
NOVUNB100-65514EA 599 EUR InStock
NOVUNB100-65514
Anti-HIV1 p24 Goat polyclonal antibody
Anticorps
Goat Polyclonal HIV-1 p24 Antibody. Tested Applications: Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence. Tested Reactivity: Virus.
Type: Primary
Antigen: HIV1 p24
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Goat
Isotype:
Reactivity: Virus
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité