Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Mouse monoclonal anti-NKG2D antibody (1D11)

Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-65956
NOVUNB100-65956EA 691 EUR InStock
NOVUNB100-65956
Mouse monoclonal anti-NKG2D antibody (1D11)
Anticorps
The NKG2D / CD314 Antibody (1D11) from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to NKG2D / CD314. This antibody reacts with human. The NKG2D / CD314 Antibody (1D11) has been validated for the following applications: Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.

Type: Primary
Antigen: NKG2D/CD314
Clonality: Monoclonal
Clone: 1D11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité