Anti-NK1.1 Mouse Monoclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-77528
NOVUNB100-77528EA 526 EUR InStock
NOVUNB100-77528
Anti-NK1.1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Mouse Monoclonal NK1.1 Antibody (PK136). Tested Applications: Flow Cytometry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Frozen, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Mouse.
Type: Primary
Antigen: NK1.1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité