Anti-TP53BP1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-904R
NOVUNB100-904REA 698 EUR InStock
NOVUNB100-904R
Anti-TP53BP1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TP53BP1 (tumor protein p53 binding protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité