Anti-RANBP2 Rabbit polyclonal antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-93338
NOVUNB100-93338EA 662 EUR InStock
NOVUNB100-93338
Anti-RANBP2 Rabbit polyclonal antibody
Anticorps
The RanBP2 Antibody from Novus Biologicals is a rabbit polyclonal antibody to RanBP2. This antibody reacts with human. The RanBP2 Antibody has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
Type: Primary
Antigen: RanBP2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité