Anti-COX IV Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-39115B
NOVUNB110-39115BEA 710 EUR InStock
NOVUNB110-39115B
Anti-COX IV Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: COX IV
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité