Anti-USP15 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-40690
NOVUNB110-40690EA 706 EUR InStock
NOVUNB110-40690
Anti-USP15 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit Polyclonal USP15 Antibody. Tested Applications: Western Blot, Immunoprecipitation. Tested Reactivity: Human.
Type: Primary
Antigen: USP15
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité