Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Perilipin Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)

Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-40760V
NOVUNB110-40760VEA 677 EUR InStock
NOVUNB110-40760V
Anti-Perilipin Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Perilipin
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité