Anti-DISC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-40775B
NOVUNB110-40775BEA 656 EUR InStock
NOVUNB110-40775B
Anti-DISC1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DISC1 (disrupted in schizophrenia 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité