Anti-GPIHBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-41539C
NOVUNB110-41539CEA 722 EUR InStock
NOVUNB110-41539C
Anti-GPIHBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GPIHBP1 (glycosylphosphatidylinositol anchored high density lipoprotein binding protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité