Anti-LOX propeptide Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight 488)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-41568G
NOVUNB110-41568GEA 722 EUR InStock
NOVUNB110-41568G
Anti-LOX propeptide Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight 488)
Anticorps
Rabbit Polyclonal LOX propeptide Antibody [DyLight 488]. Tested Applications: Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Primate, Porcine.
Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 1:100-1:250
Type: Primary
Antigen: LOX propeptide
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité