Anti-CITED4 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: HT13-2D6.3]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-41572C
NOVUNB110-41572CEA 668 EUR InStock
NOVUNB110-41572C
Anti-CITED4 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: HT13-2D6.3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CITED4 (Cbp/p300-interacting transactivator, with Glu/Asp-rich carboxy-terminal domain, 4)
Clonality: monoclonal
Clone: HT13-2D6.3
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité