Anti-SAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-41622V
NOVUNB110-41622VEA 723 EUR InStock
NOVUNB110-41622V
Anti-SAT1 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SAT1 (spermidine/spermine N1-acetyltransferase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité