Anti-LRRK2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-55289V
NOVUNB110-55289VEA 668 EUR InStock
NOVUNB110-55289V
Anti-LRRK2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 405)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LRRK2 (leucine-rich repeat kinase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité