Anti-Spectrin beta 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-58346B
NOVUNB110-58346BEA 758 EUR InStock
NOVUNB110-58346B
Anti-Spectrin beta 3 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Spectrin beta 3
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité