Anti-Capicua Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-59905C
NOVUNB110-59905CEA 668 EUR InStock
NOVUNB110-59905C
Anti-Capicua Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 650)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Capicua
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité