Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PTGDS Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)

Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-59909R
NOVUNB110-59909REA 722 EUR InStock
NOVUNB110-59909R
Anti-PTGDS Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
Rabbit Polyclonal Prostaglandin D Synthase/Lipocalin Antibody [DyLight 550]. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Equine, Feline, Primate, Porcine, Rabbit.

Type: Primary
Antigen: Prostaglandin D Synthase/Lipocalin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité