Anti-PTGDS Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-59911G
NOVUNB110-59911GEA 722 EUR InStock
NOVUNB110-59911G
Anti-PTGDS Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 488)
Anticorps
Rabbit Polyclonal Prostaglandin D Synthase/Lipocalin Antibody [DyLight 488]. Tested Applications: Western Blot. Tested Reactivity: Human, Mouse, Rat, Bovine, Canine, Feline, Primate, Rabbit.
Type: Primary
Antigen: Prostaglandin D Synthase/Lipocalin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité