Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-DEFA5 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 8C8]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-60002B
NOVUNB110-60002BEA 722 EUR InStock
NOVUNB110-60002B
Anti-DEFA5 Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: 8C8]
Anticorps
The Defensin alpha 5 Antibody (8C8) [Biotin] from Novus Biologicals is a mouse monoclonal antibody to Defensin alpha 5. This antibody reacts with human. The Defensin alpha 5 Antibody (8C8) [Biotin] has been validated for the following applications: Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry / Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.

Recommended Dilutions: Immunohistochemistry (Parafin): 5-10 ?g/ml

Type: Primary
Antigen: DEFA5
Clonality: Monoclonal
Clone: 8C8
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité