Anti-DRD1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: SG2-D1a]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-60017C
NOVUNB110-60017CEA 722 EUR InStock
NOVUNB110-60017C
Anti-DRD1 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: SG2-D1a]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DRD1 (dopamine receptor D1)
Clonality: monoclonal
Clone: SG2-D1a
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b Kappa
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité