Anti-APOE Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: WUE-4]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-60531C
NOVUNB110-60531CEA 806 EUR InStock
NOVUNB110-60531C
Anti-APOE Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 650) [clone: WUE-4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APOE (apolipoprotein E)
Clonality: monoclonal
Clone: WUE-4
Conjugation: DyLight® 650
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité