Anti-BECN2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-60982R
NOVUNB110-60982REA 668 EUR InStock
NOVUNB110-60982R
Anti-BECN2 Rabbit Polyclonal Antibody (DyLight® 550)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: BECN2 (beclin 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: DyLight® 550
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité