Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: SE-1]

Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-68095V
NOVUNB110-68095VEA 709 EUR InStock
NOVUNB110-68095V
Anti-Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 405) [clone: SE-1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hepatic Sinusoidal Endothelial Cells
Clonality: monoclonal
Clone: SE-1
Conjugation: DyLight® 405
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a Kappa
Reactivity: Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité