Anti-Napsin-A Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: TMU-Ad02]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-68133G
NOVUNB110-68133GEA 709 EUR InStock
NOVUNB110-68133G
Anti-Napsin-A Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: TMU-Ad02]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Napsin-A
Clonality: monoclonal
Clone: TMU-Ad02
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité