Anti-LMO2 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 1A9-3B11]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-78626G
NOVUNB110-78626GEA 709 EUR InStock
NOVUNB110-78626G
Anti-LMO2 Mouse Monoclonal Antibody (DyLight® 488) [clone: 1A9-3B11]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LMO2 (LIM domain only 2 (rhombotin-like 1))
Clonality: monoclonal
Clone: 1A9-3B11
Conjugation: DyLight® 488
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité