Anti-HSD3B1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: FDO66Q]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB110-78644F
NOVUNB110-78644FEA 739 EUR InStock
NOVUNB110-78644F
Anti-HSD3B1 Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: FDO66Q]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSD3B1 (hydroxy-delta-5-steroid dehydrogenase, 3 beta- and steroid delta-isomerase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: FDO66Q
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité